Merck
26130
Sigma-Aldrich
3-Chloropropionaldehyde diethylacetal
technical, ≥90% (GC)
Synonim(y):
3-Chloro-1,1-diethoxypropane
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CH2CH(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.65
Beilstein:
1698609
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical
Poziom jakości
Próba
≥90% (GC)
zawiera
~0.5% CaCO3 as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.42 (lit.)
n20/D 1.420
bp
84 °C/25 mmHg (lit.)
gęstość
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(CCCl)OCC
InChI
1S/C7H15ClO2/c1-3-9-7(5-6-8)10-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
NXHONHDWVLPPCS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Chloropropionaldehyde diethylacetal has been used in the synthesis of:
  • N-[4-[[3-(2, 4-diamino-1,6-dihydro-6-oxo-5-pyrimidinyl)propyl]amino]benzoyl]-L-glutamic acid, an acyclic analog of 5,6,7,8-tetrahydrofolic acid
  • 1-(D,L)-(3′-amino, 3′-carboxypropyl)uracil, nucleoamino acid
  • 7-methoxychromanone
  • grignard reagent
Inne uwagi
Masked 3-chloropropionaldehyde; preparation of Grignard reagent
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J L Kelley et al.
Journal of medicinal chemistry, 33(2), 561-567 (1990-02-01)
The synthesis and biological evaluation of N-[4-[[3-(2,4-diamino-1,6-dihydro-6-oxo-5-pyrimidinyl)propyl]amino]- benzoyl]-L-glutamic acid (1) (5-DACTHF, 543U76), an acyclic analogue of 5,6,7,8-tetrahydrofolic acid (THFA), are described. The key intermediate, hemiaminal 8, was prepared in four stages from 3-chloropropionaldehyde diethyl acetal. Reaction of 8 with dimethyl
Masoomeh Shirzad et al.
Assay and drug development technologies, 17(5), 231-239 (2019-05-14)
This study aimed to synthesize methoxy polyethylene glycol propionaldehyde (mPEG20,000-ALD) for the preparation of PEGylated nanoliposomal cisplatin. Nanocarriers such as liposomes are developed for a wide range of drug delivery systems. PEG with high molecular weight (Mw) is used to
An Efficient Preparation of 7-Methoxychromanone.
Cao Z and Liehr JG.
Synthetic Communications, 26(6), 1233-1245 (1996)
A B Cheikh et al.
Journal of molecular evolution, 30(4), 315-321 (1990-04-01)
We have prepared the nucleoamino acids 1-(3'-amino,3'-carboxypropyl)uracil (3) and 9-(3'-amino,3'-carboxypropyl)adenine (4) as (L)-enantiomers and as racemic mixtures. When 3 or 4 is suspended in water and treated with N,N'-carbonyldiimidazole, peptides are formed in good yield. The products formed from the
A. Greiner
Tetrahedron Letters, 30, 3547-3547 (1989)