Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 359,00 zł 269,25 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
269,25 zł
Cena katalogowa359,00 złZaoszczędź 25%form
solid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Wacker Chemie AG
concentration
≥45.0% in H2O (density determination)
bp
80-100 °C (lit.)
functional group
aldehyde, chloro
SMILES string
[H]C(=O)CCl
InChI
1S/C2H3ClO/c3-1-2-4/h2H,1H2
InChI key
QSKPIOLLBIHNAC-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Wacker Chemie AG, ≥45.0% in H2O (density determination) | description ~55 wt. % in H2O | description ≥95.0% | description 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form liquid | form liquid | form liquid |
| bp 80-100 °C (lit.) | bp - | bp 183-184 °C (lit.) | bp 128-130 °C (lit.) |
| functional group aldehyde, chloro | functional group chloro, aldehyde | functional group ether | functional group ether, acetal |
| manufacturer/tradename Wacker Chemie AG | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| concentration ≥45.0% in H2O (density determination) | concentration ~55 wt. % in H2O | concentration - | concentration - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroacetaldehyde solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
143.6 °F - closed cup
flash_point_c
62 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
107-20-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?