Kluczowe dokumenty
8.20964
Sigma-Aldrich
Eter di-n-amylu
(stabilised ) for synthesis
Synonim(y):
Di-n-amyl ether, n-Pentyl ether, Amyl ether, Dipentyl ether
Wybierz wielkość
250 ML
1590,00 zł
1590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 ML
1590,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2CH2)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Numer indeksu EC:
211-756-8
NACRES:
NA.22
bp:
186-188 °C/1013 hPa
1590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
for synthesis
synthesis grade
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.7 hPa ( 20 °C)
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
180 °C
granice wybuchowości
2.0-8.0 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
186-188 °C/1013 hPa
mp
-69 °C
temp. przejścia
flash point 57 °C
gęstość
0.78 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
O(CCCCC)CCCCC
InChI
1S/C10H22O/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Klucz InChI
AOPDRZXCEAKHHW-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.783 - 0.788
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
134.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57 °C - closed cup