Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H4CONHNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
mp
162-166 °C (lit.)
functional group
amine, fluoro, hydrazine
SMILES string
NNC(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FN2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(11)10-9/h1-4H,9H2,(H,10,11)
InChI key
UIVXXFYJRYVRKJ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 96% | description 96% | description 96% |
| assay 96% | assay 96% | assay 96% | assay 96% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 162-166 °C (lit.) | mp 78-82 °C (lit.) | mp 170-171 °C (lit.) | mp 283-287 °C |
| functional group hydrazine, fluoro, amine | functional group iodo, aldehyde | functional group hydrazine, amine | functional group nitro |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?