Merck
259608
Sigma-Aldrich
m-Anisic hydrazide
98%
Synonim(y):
3-Methoxybenzoic hydrazide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CONHNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
mp
93-95 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cccc(c1)C(=O)NN
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-12-7-4-2-3-6(5-7)8(11)10-9/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
VMZSDAQEWPNOIB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
m-Anisic hydrazide has been used in the preparation of Schiff base ligands:
  • (5-chlorosalicylaldehyde furan-1-carbohydrazonato) hexamethylphosphoramide dioxomolybdenum (VI) dimethylformamide solvate
  • 5-chlorosalicylaldehyde 3-methoxy-benzo hydrazone
  • (5-chlorosalicylaldehyde 3-methoxy-benzylhydrazonato) dimethylsulfoxide dioxomolybdenum (VI)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, structure studies and electrochemistry of molybdenum (VI) Schiff base complexes in the presence of different donor solvent molecules.
Ngan NK, et al.
Polyhedron, 30(17), 2922-2932 (2011)