Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 156,00 zł 117,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 272,00 zł 204,00 zł |
Informacje o tej pozycji
117,00 zł
Cena katalogowa156,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.560 (lit.)
bp
172-175 °C/13 mmHg (lit.)
density
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)c1cccc(N)c1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2,10H2,1H3
InChI key
ZMCBYSBVJIMENC-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 97% | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| assay 97% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| bp 172-175 °C/13 mmHg (lit.) | bp 172-175 °C/13 mmHg (lit.) |
| refractive index n20/D 1.560 (lit.) | refractive index n20/D 1.560 (lit.) |
| density 1.107 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.107 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 3-aminobenzoate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?