Merck
255777
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride hexahydrate
99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Sześciowodny dichlorek magnezu, Sześciowodzian dichloromagnezu
Wybierz wielkość
5 G
334,00 zł
25 G
1160,00 zł
100 G
3200,00 zł
334,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
334,00 zł
25 G
1160,00 zł
100 G
3200,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
MgCl2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.30
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
334,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.995% trace metals basis
Formularz
crystalline
zanieczyszczenia
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
rozpuszczalność
ethanol: slightly soluble(lit.)
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Klucz InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Magnesium chloride hexahydrate is a highly water soluble crystalline solid widely used in nanomaterial synthesis and thermal energy storage.[1] [2]
Zastosowanie
Magnesium chloride hexahydrate can be used:
  • As a precursor to synthesize magnesium hydroxide nanoparticles for flame retardant applications.[1]
  • As magnesium source to prepare hydroxyapatite nanoparticles for biomedical application.[3]
  • To fabricate phase change materials for passive thermal control of lithium-ion batteries.[2]
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dongmin An, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 356, 28-31 (2010)
Development of the inorganic composite phase change materials for passive thermal management of Li-ion batteries: material characterization
Yana Galazutdinova, et al.},
International Journal of Energy Research, 44, 2011-2022 (2020)
Magnesium incorporated hydroxyapatite nanoparticles: Preparation, characterization, antibacterial and larvicidal activity
B. Gayathri, et al.
Arabian Journal of Chemistry, 11, 645-654 (2018)
Xingchu Gong et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 93, 260-266 (2015-04-25)
Brittleness is one of the important material properties that influences the success or failure of powder compaction. We have discovered that the reciprocal of diametrical elastic strain at fracture is the most suitable tablet brittleness indices (TBIs) for quantifying brittleness
Monica Mazzarino et al.
Analytica chimica acta, 837, 70-82 (2014-07-09)
This article describes a liquid chromatographic/tandem mass spectrometric method, based on the use of precursor ion scan as the acquisition mode, specifically developed to detect indole-derived cannabinoids (phenylacetylindoles, naphthoylindoles and benzoylindoles) in biological fluids (saliva, urine and blood). The method