Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.504 (lit.)
tw
153 °C (lit.)
gęstość
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
isothiocyanate
ciąg SMILES
CCCN=C=S
InChI
1S/C4H7NS/c1-2-3-5-4-6/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
KKASGUHLXWAKEZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
5.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-15 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?