Merck
253766
Sigma-Aldrich
3-Chlorophenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4NCS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6585 (lit.)
tw
249-250 °C (lit.)
gęstość
1.292 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1cccc(c1)N=C=S
InChI
1S/C7H4ClNS/c8-6-2-1-3-7(4-6)9-5-10/h1-4H
Klucz InChI
WGXCKFMVBAOIFH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Chlorophenyl isothiocyanate has been used in the synthesis of:
  • 2-[(3-chlorophenyl)amino]naphtho[2,1-b]furo-5H-[3,2-d][1,3,4]thiadiazolo[3,2-i]pyrimidin-5-one
  • (S)-N-[3-{N-(3-chlorophenyl)-4-(3-fluorophenyl)piperazine]-1-carbothioamido}-2-oxooxazolidin-5-yl)methyl]acetamide
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and antimicrobial activity of novel naphtho [2, 1-b] furo-5H-[3, 2-d][1, 3, 4] thiadiazolo [3, 2-a] pyrimidin-5-ones.
Ravindra KC, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 11(1) (2008)
Sunil Kumar Reddy Aaramadaka et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 55(2), 236-240 (2007-02-03)
Urea and thiourea derivatives of oxazolidinones were synthesized and their inhibitory activity (MIC) was determined on the bacterial strains which includes clinical isolates and quality control organisms. The structure activity relationships were studied and a 3D-QSAR model was built using