Kluczowe dokumenty
252999
Nialamide
95%
Synonim(y):
N-Benzyl-β-(isonicotinylhydrazino)propionamide, N-Isonicotinoyl-N′-[β-(N-benzylcarboxamido)ethyl]hydrazine, Pyridine-4-carboxylic 2-[2-(benzylcarbamoyl)ethyl]hydrazide
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
mp
152-154 °C (lit.)
rozpuszczalność
methanol: soluble 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
grupa funkcyjna
amide
amine
hydrazide
phenyl
ciąg SMILES
O=C(CCNNC(=O)c1ccncc1)NCc2ccccc2
InChI
1S/C16H18N4O2/c21-15(18-12-13-4-2-1-3-5-13)8-11-19-20-16(22)14-6-9-17-10-7-14/h1-7,9-10,19H,8,11-12H2,(H,18,21)(H,20,22)
Klucz InChI
NOIIUHRQUVNIDD-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... MAOA(4128) , MAOB(4129)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)