Merck
250538
Sigma-Aldrich
Ethyl o-tolylacetate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4CH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.501 (lit.)
tw
76-77 °C/3 mmHg (lit.)
gęstość
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)Cc1ccccc1C
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-13-11(12)8-10-7-5-4-6-9(10)2/h4-7H,3,8H2,1-2H3
Klucz InChI
HTDQOYWJDUMNHX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ethyl o-tolylacetate has been used in preparation of β-o-tolylethyl alcohol by Bouveault′s method.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
374. Resin acids. Part I. Synthesis of phenanthrene hydrocarbons derived from d-pimaric acid, and a new route to phenanthrene.
Bardhan JC and Sengupta SC.
Journal of the Chemical Society, 2520-2526 (1932)