Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 526,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br(CH2)8Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.02
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-912-5
Beilstein/REAXYS Number:
1698114
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
526,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
bp
270-272 °C (lit.)
mp
12-16 °C (lit.)
density
1.477 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
BrCCCCCCCCBr
InChI
1S/C8H16Br2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h1-8H2
InChI key
DKEGCUDAFWNSSO-UHFFFAOYSA-N
General description
1,8-Dibromooctane is primarily used in organic synthesis as a building block for the preparationof various chemical intermediates.It is used as an alkylating reagent in one-pot synthesis for the production of paraffin-like oligomers and it is used to enhance crystallization and film formation of perovskite.
Application
- Efficient manual Fmoc solid-phase synthesis of the N-terminal segment of surfactant protein B (SP-B(1-25)).: This study highlights the application of Fmoc-Gly-Wang resin in the synthesis of peptide segments, specifically demonstrating its utility in constructing the N-terminal segment of surfactant protein B (SP-B). The research underscores the resin′s effectiveness in peptide synthesis, emphasizing its role in generating biochemically significant peptides (Ramli et al., 2009).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description ≥98% | description 99% |
| assay 98% | assay 98% | assay ≥98% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| bp 270-272 °C (lit.) | bp 172 °C/20 mmHg (lit.) | bp 139-141 °C/15 mmHg (lit.) | bp 63-65 °C/6 mmHg (lit.) |
| form liquid | form - | form solid | form liquid |
| mp 12-16 °C (lit.) | mp 57-61 °C (lit.) | mp 70-74 °C (lit.) | mp −20 °C (lit.) |
| density 1.477 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density 1.808 g/mL at 25 °C (lit.) |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?