Merck
249920
Sigma-Aldrich
Silicon tetrachloride solution
1.0 M in methylene chloride
Wybierz wielkość
100 ML
259,00 zł
259,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
259,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
SiCl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
259,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
5.86 (vs air)
Formularz
liquid
stężenie
1.0 M in methylene chloride
gęstość
1.34 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Si/c1-5(2,3)4
Klucz InChI
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
T Kapias et al.
Journal of hazardous materials, 81(3), 209-222 (2001-02-13)
Silicon tetrachloride is a toxic, corrosive water reactive substance that is used widely in the process industries. On spillage from containment it creates liquid pools that can either boil or evaporate. The main feature of the pool behaviour is the
Claudio Curti et al.
Organic letters, 13(17), 4738-4741 (2011-08-13)
Virtually perfect transmittal of the enolate reactivity up to five conjugated double bonds from the origin allows a series of furan-based silyloxypolyenes to add to aldehyde carbonyls at the most distant point of the molecule. Denmark's axially chiral bisphosphoramide/SiCl(4) combination
Sang Ho Lee et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(25), 9071-9078 (2005-06-23)
A series of four asymmetrically aryl-substituted 9,9'-spiro-9-silabifluorene (SSF) derivatives, 2,2'-di-tert-butyl-7,7'-diphenyl-9,9'-spiro-9-silabifluorene (PhSSF), 2,2'-di-tert-butyl-7,7'-dipyridin-2-yl-9,9'-spiro-9-silabifluorene (PySSF), 2,2'-di-tert-butyl-7,7'-dibiphenyl-4-yl-9,9'-spiro-9-silabifluorene (BPhSSF), and 2,2'-di-tert-butyl-7,7'-bis(2',2' '-bipyridin-6-yl)-9,9'-spiro-9-silabifluorene (BPySSF) are prepared through the cyclization of the corresponding 2,2'-dilithiobiphenyls with silicon tetrachloride. These novel spiro-linked silacyclopentadienes (siloles) form transparent and stable
Roman A Sandler et al.
Journal of vision, 15(9), 16-16 (2015-08-01)
Receptive field identification is a vital problem in sensory neurophysiology and vision. Much research has been done in identifying the receptive fields of nonlinear neurons whose firing rate is determined by the nonlinear interactions of a small number of linear
Sherif Zein El Abedin et al.
Accounts of chemical research, 40(11), 1106-1113 (2007-05-25)
Due to their wide thermal windows, ionic liquids can be regarded as the missing link between aqueous/organic solutions and high-temperature molten salts. They can be employed efficiently for the coating of other metals with thin layers of tantalum, aluminum, and