Kluczowe dokumenty
249556
2-Fluoro-1-methylpyridinium p-toluenesulfonate
<5% 2-hydroxy-1-methylpyridinium p-toluenesulfonate, technical grade, ≥90%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Próba
≥90%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Coupling Reactions
zanieczyszczenia
<5% 2-hydroxy-1-methylpyridinium p-toluenesulfonate
mp
130-134 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
fluoro
tosylate
ciąg SMILES
C[n+]1ccccc1F.Cc2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C6H7FN/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-8-5-3-2-4-6(8)7/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);2-5H,1H3/q;+1/p-1
Klucz InChI
HQWDKLAIDBOLFE-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?