Merck
249246
Sigma-Aldrich
(−)-Menthyl chloride
98%
Synonim(y):
(1R)-(−)-Menthyl chloride, (1S,2R,4R)-2-Chloro-1-isopropyl-1-methylcyclohexane, [1S-(1α,2β,4β)]-2-Chloro-4-methyl-1-(methylethyl)cyclohexane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H19Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.71
Beilstein:
1902297
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D −52.4°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4634 (lit.)
bp
101-101.5 °C/21 mmHg (lit.)
mp
−20-−16.5 °C (lit.)
gęstość
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1Cl
InChI
1S/C10H19Cl/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-10H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
Klucz InChI
OMLOJNNKKPNVKN-KXUCPTDWSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)