Merck
247308
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Methylbutyronitrile
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH(CH3)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
83.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D +31°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.39 (lit.)
bp
125-126 °C (lit.)
gęstość
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC[C@H](C)C#N
InChI
1S/C5H9N/c1-3-5(2)4-6/h5H,3H2,1-2H3/t5-/m0/s1
Klucz InChI
RCEJCSULJQNRQQ-YFKPBYRVSA-N
Zastosowanie
Chiral building block
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)