Merck
691763
Sigma-Aldrich
Azelaic acid-13C9
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
HOO13C(13CH2)713COOH
Masa cząsteczkowa:
197.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Postać
solid
mp
98-103 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+9
ciąg SMILES
O[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
Klucz InChI
BDJRBEYXGGNYIS-RIQGLZQJSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Inne uwagi
Bulk stock may be available for this product. Please contact the Stable Isotope Customer Service Group at 937-859-1808 (1-800-448-9760 for US & Canada) or email us at isosales@sial.com
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
410.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
210 °C - closed cup