Merck
246344
Sigma-Aldrich
9-Acridinecarboxylic acid hydrate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H9NO2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.23 (anhydrous basis)
Beilstein:
171327
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
mp
290 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[H]O[H].OC(=O)c1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C14H9NO2.H2O/c16-14(17)13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;/h1-8H,(H,16,17);1H2
Klucz InChI
ZQAZWHSZYVXGMP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
9-Acridinecarboxylic acid hydrate has been used to synthesize a DNA intercalator in order to capture double-stranded DNAs (dsDNAs) duplex from the solution.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and chemiluminescent properties of novel biotinylated acridinium esters.
Agiamarnioti k, et al.
Acta Chimica Slovenica, 51(1), 67-76 (2004)
Fabrication of DNA Nanowires by Orthogonal Self-Assembly and DNA Intercalation on a Au Patterned Si/SiO2 Surface.
Kobayashi K, et al.
Langmuir, 24(22), 13203-13211 (2008)
Wolf-Ulrich Palm
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 17(7), 964-974 (2018-06-20)
Dark and photolysis reactions in solution were investigated for 9-acridinecarboxaldehyde (ACL). ACL reacts in the dark at T = 20 °C and pH = 7.0 in an air saturated solution to the main product 9-acridinecarboxylic acid (ACA) and to the