Merck
246123
Sigma-Aldrich
5-Isoquinolinesulfonic acid
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
powder
zanieczyszczenia
2-5% H2SO4
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
OS(=O)(=O)c1cccc2cnccc12
InChI
1S/C9H7NO3S/c11-14(12,13)9-3-1-2-7-6-10-5-4-8(7)9/h1-6H,(H,11,12,13)
Klucz InChI
YFMJTLUPSMCTOQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-Isoquinolinesulfonic acid was used in the synthesis of conjugates of oligoarginine peptides.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Erki Enkvist et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(24), 7150-7159 (2006-11-28)
Conjugates of oligoarginine peptides with adenine, adenosine, adenosine-5'-carboxylic acid, and 5-isoquinolinesulfonic acid were synthesized and characterized as bisubstrate-analog inhibitors of cAMP-dependent protein kinase. Adenosine and adenine derivatives were connected to the N- or C-terminus of peptides containing four to six