Merck
246069
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorobenzotrifluoride
98%
Synonim(y):
2,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.483 (lit.)
gęstość
1.483 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C7H3Cl2F3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10,11)12/h1-3H
Klucz InChI
DYBYUWVMLBBEMA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,5-Dichlorobenzotrifluoride was used as an internal standard in the quantitative analysis of hexafluoropropylene/vinylidene fluoride copolymers by the CW (Continuous Wave)-NMR method.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Analysis of hexafluoropropylene/vinylidene fluoride copolymers by high resolution continuous wave and Fourier transform nuclear magnetic resonance spectrometry.
Brame Jr EG and Yeager FW.
Analytical Chemistry, 48(4), 709-711 (1976)