Przejdź do
270776
tert-Butyl formate
99%
Synonim(y):
Formic acid tert-butylester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
551,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCOOC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-105-0
Beilstein/REAXYS Number:
1738871
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
551,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.379 (lit.)
bp
82-83 °C (lit.)
density
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2,3)7-4-6/h4H,1-3H3
InChI key
RUPAXCPQAAOIPB-UHFFFAOYSA-N
General description
tert-Butyl formate is an organic chemical compound obtained during the decomposition of methyl tert-butyl ether (MTBE).
Application
tert-Butyl formate can be used as a reagent in the direct carbonylation of benzyl halides in the presence of a rhodium catalyst.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2597050654788554
description
99%
description
spectrophotometric grade, ≥98%
description
analytical standard
description
analytical standard
assay
99%
assay
≥98%
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
bp
82-83 °C (lit.)
bp
32-34 °C (lit.)
bp
32-34 °C (lit.)
bp
52-54 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.379 (lit.)
refractive index
n20/D 1.343 (lit.)
refractive index
n20/D 1.343 (lit.), n20/D 1.344
refractive index
n20/D 1.360, n20/D 1.359 (lit.)
density
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
15.8 °F - closed cup
flash_point_c
-9 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)