Merck
245836
Sigma-Aldrich
4,5-Diphenyl-1,3-dioxol-2-one
99%
Synonim(y):
1,2-Diphenylvinylene carbonate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.24
Beilstein:
1114120
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Postać
solid
mp
71-75 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1OC(=C(O1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O3/c16-15-17-13(11-7-3-1-4-8-11)14(18-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
SROHGOJDCAODGI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4,5-Diphenyl-1,3-dioxol-2-one may be used in chemical synthesis studies.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3