Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 208,00 zł 156,00 zł |
Informacje o tej pozycji
156,00 zł
Cena katalogowa208,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
95%
form
solid
mp
226-229 °C (lit.)
solubility
formic acid: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
functional group
amide
SMILES string
NC(=O)CCCCC(N)=O
InChI
1S/C6H12N2O2/c7-5(9)3-1-2-4-6(8)10/h1-4H2,(H2,7,9)(H2,8,10)
InChI key
GVNWZKBFMFUVNX-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 98% | description - | description protease substrate |
| assay 95% | assay 98% | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility formic acid: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility formic acid: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow | solubility ethanol: formic acid (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility acetic acid: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| form solid | form solid | form powder | form powder |
| mp 226-229 °C (lit.) | mp 258-261 °C (lit.) | mp - | mp - |
| functional group amide | functional group carboxylic acid | functional group - | functional group - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?