Merck
538582
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxybenzoic acid hydrazide
97%
Wybierz wielkość
25 G
804,00 zł
804,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
804,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(OH)2C6H3CONHNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
804,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
mp
247-250 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
hydrazine
ciąg SMILES
NNC(=O)c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C7H8N2O3/c8-9-7(12)5-2-1-4(10)3-6(5)11/h1-3,10-11H,8H2,(H,9,12)
Klucz InChI
GOPUHTXVZGIOHN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hydrazyd kwasu 2,4-dihydroksybenzoesowego jest hydrazydem fenolowym. Hydrazyd kwasu 2,4-dihydroksybenzoesowego można otrzymać stosując 2,4-dihydroksybenzoesan etylu i wodzian hydrazyny jako odczynnik wyjściowy.[1]
Zastosowanie
Hydrazyd kwasu 2,4-dihydroksybenzoesowego może być stosowany w syntezie:
  • 2,4-dihydroksy-N′-(4-metoksybenzylideno)benzohydrazyd[2]
  • 2,4-dihydroksy-N′-(2-hydroksy-4-metoksybenzylideno)benzohydrazyd[3]
  • Dihydrat(E)-2,4-dihydroksy-N′-(2-hydroksy-3-metoksy-5-nitrobenzylideno) benzohydrazydu[4]
  • [N′-(5-chloro-2-oksydobenzylo-κO)-2,4-dihydroksybenzohydrazidato-κ2N′,O](metanol-κO)dioksydomolibden(VI)-4,4′-bipirydyna[5]
  • Solwat metanolu(E)-N′-(3,4-dimetoksybenzylideno)-2,4-dihydroksybenzohydrazydu[6]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
2, 4-Dihydroxy-N'-(4-methoxybenzylidene) benzohydrazide.
Diao YP, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 64(2), o470-o470 (2008)
(E)-N'-(3, 4-Dimethoxybenzylidene)-2, 4-dihydroxybenzohydrazide methanol solvate.
Zhang QL, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 65(10), o2392-o2393 (2009)
(E)-2, 4-Dihydroxy-N'-(2-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzylidene) benzohydrazide dihydrate.
Han YY, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 66(5), o1085-o1086 (2010)
Synthesis of 2, 4-Dihydroxybenzohydrazide.
Camber B and Dziewiatkowski DD.
Journal of the American Chemical Society, 73(8), 4021-4021 (1951)
[N'-(5-Chloro-2-oxidobenzyl-?O)-2, 4-dihydroxybenzohydrazidato-?2N',O](methanol-?O) dioxidomolybdenum (VI)?4, 4'-bipyridine (1/1).
Ngan NK, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 67(6), m747-m747 (2011)