Merck
244457
Sigma-Aldrich
3-Nonyn-1-ol
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4C≡CCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.457 (lit.)
tw
111-112 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCC#CCCO
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup