Merck
243949
Sigma-Aldrich
Lithium aluminum hydride bis(tetrahydrofuran) solution
1.0 M in toluene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H20AlLiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
stężenie
1.0 M in toluene
gęstość
0.875 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Li+].[AlH4-].C1CCOC1.C2CCOC2
InChI
1S/2C4H8O.Al.Li.4H/c2*1-2-4-5-3-1;;;;;;/h2*1-4H2;;;;;;/q;;-1;+1;;;;
Klucz InChI
VVFCZWUYZWVYGI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Reducing agent for preparation of of indazole- and benzisoxazole-isoindolines toward use in treatment of psychiatric disorders
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
44.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)