Merck
242071
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-phenylethylamine
97%
Synonim(y):
(R)-(+)-N,N,α-Trimethylbenzylamine
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(CH3)N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.23
Beilstein:
3030178
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D +50.2°, c = 1 in methanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.503 (lit.)
bp
81 °C/16 mmHg (lit.)
gęstość
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H](N(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-9(11(2)3)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3/t9-/m1/s1
Klucz InChI
BVURNMLGDQYNAF-SECBINFHSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)