Wybierz wielkość
380,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
380,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
bp
110 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
39-41 °C (lit.)
rozpuszczalność
dichloromethane: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
fluorescencja
λex 355 nm; λem 455 nm (Amine adducts)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccccc1C(C)=O
InChI
1S/C10H10O2/c1-7(11)9-5-3-4-6-10(9)8(2)12/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
LVQFKRXRTXCQCZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?