Przejdź do
655767
6-(2-Thienyl)-2-pyridinecarboxaldehyde
97%
Synonim(y):
6-(Thiophen-2-yl)pyridine-2-carbaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
538,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7NOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
538,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
57-61 °C
functional group
aldehyde
SMILES string
O=Cc1cccc(n1)-c2cccs2
InChI
1S/C10H7NOS/c12-7-8-3-1-4-9(11-8)10-5-2-6-13-10/h1-7H
InChI key
HZFJKPQZABOKLA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)