Merck
241652
Sigma-Aldrich
1-Bromo-6-chlorohexane
95%
About This Item
Wzór liniowy:
Br(CH2)6Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.52
Beilstein:
1697304
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.481 (lit.)
tw
109-110 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
1.337 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCCCCCCBr
InChI
1S/C6H12BrCl/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
Klucz InChI
JTYUIAOHIYZBPB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-Bromo-6-chlorohexane was used in the synthesis of zinc reagent by reacting with Mg turnings in the presence of ZnCl2 and LiCl.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tobias D Blümke et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(23), 4082-4084 (2010-04-10)
Alkyl bromides bearing various functional groups are smoothly converted to functionalized alkylzinc reagents by the direct insertion of magnesium in the presence of LiCl and ZnCl(2).