Przejdź do
396222
1-Chloro-4-iodobutane
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
388,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
I(CH2)4Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.46
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
233-669-4
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
388,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
contains
copper as stabilizer
refractive index
n20/D 1.54 (lit.)
bp
88-89 °C/19 mmHg (lit.)
density
1.785 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro, iodo
SMILES string
ClCCCCI
InChI
1S/C4H8ClI/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
InChI key
JXOSPTBRSOYXGC-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Chloro-4-iodobutane is a halogenated hydrocarbon. It is an α,ω-dihaloalkane and undergoes electrogenerated Nickel(I) salen (N,N′-bis(salicylidene)ethylenediamine) catalyzed reduction to afford 1,8-dichlorooctane. Electrochemical reduction of 1-chloro-4-iodobutane at glassy carbon cathode has been investigated by cyclic voltammetry and controlled-potential electrolysis.
Application
1-Chloro-4-iodobutane may be used in the following studies:
  • Preparation of 6-hendecenoic acid.
  • Catalytic asymmetric synthesis of levobupivacaine.
  • Synthesis of alkaloids such as deoxyvasicinone, mackinazolinone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
473863125903317845
description
98%
description
98%
description
ReagentPlus®, 99%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
99%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
88-89 °C/19 mmHg (lit.)
bp
150 °C (lit.)
bp
167 °C (lit.)
bp
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
density
1.785 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.474 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.989 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.01 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.54 (lit.)
refractive index
n20/D 1.429 (lit.)
refractive index
n20/D 1.524 (lit.)
refractive index
n20/D 1.3285 (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)