Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 145,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2(C6H4OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-658-2
Beilstein/REAXYS Number:
2049425
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
145,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
crystals
mp
162-164 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(Cc2ccc(O)cc2)cc1
InChI
1S/C13H12O2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8,14-15H,9H2
InChI key
PXKLMJQFEQBVLD-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| form crystals | form powder | form - | form - |
| mp 162-164 °C (lit.) | mp 113-118 °C (lit.) | mp 190-192 °C (lit.) | mp 162-165 °C (lit.) |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?