Przejdź do
375071
Bisphenol A bis(chloroformate)
95%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
763,00 zł
572,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(ClCO2C6H4)2C(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
217-970-8
MDL number:
Assay:
95%
572,25 zł
Cena katalogowa763,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
mp
90-92 °C (lit.)
functional group
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(c1ccc(OC(Cl)=O)cc1)c2ccc(OC(Cl)=O)cc2
InChI
1S/C17H14Cl2O4/c1-17(2,11-3-7-13(8-4-11)22-15(18)20)12-5-9-14(10-6-12)23-16(19)21/h3-10H,1-2H3
InChI key
MMWCQWOKHLEYSP-UHFFFAOYSA-N
General description
Bisphenol A (BPA) is reported as an environmental endocrine disrupting chemical that affects reproduction in wildlife. BPA is a monomer of polycarbonate plastics and forms an important constituent of epoxy and polystyrene resins, used in the food packing industry. Effect of bisphenol A bis(chloroformate) on conversion of 3T3-L1 fibroblasts to adipocytes is reported.
Application
Bisphenol A bis(chloroformate) is suitable for use in the synthesis of poly(carbonates) derived from diphenols that contain Si or Ge. It may be used:
  • in the preparation of novel electro-optic (EO) polycarbonates containing two different kinds of nonlinear optical (NLO) chromophores with tricyanofurane (TCF) electron acceptor
  • in the preparation of novel fluorine-containing poly(carbonate-block-siloxanes)
  • as coupling reagent in the synthesis of block-copolymers containing poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide) (PPO) and polycarbonate of bisphenol A (PC) segments
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
924271513842088
description
95%
description
analytical standard
description
analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
assay
95%
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
90-92 °C (lit.)
mp
-
mp
40-47 °C
mp
158-159 °C (lit.)
functional group
chloro
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)