Merck
238694
Sigma-Aldrich
IGEPAL® DM-970
Synonim(y):
Polyoxyethylene (150) dinonylphenyl ether, Polyoxyethylene, dinonylphenyl and nonylphenyl ethers, branched
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H4O)n · C24H42O · C15H24O
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
mp
59-61 °C (lit.)
HLB
19
Informacje prawne
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>500.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 260 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)