Kluczowe dokumenty
238457
1-Chlorononane
98%
Synonim(y):
Nonyl chloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
n20/D 1.436
bp
202-204 °C (lit.)
gęstość
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCl
InChI
1S/C9H19Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3
Klucz InChI
RKAMCQVGHFRILV-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?