Merck
238228
Sigma-Aldrich
Allyl ethyl ether
95%
Synonim(y):
3-Ethoxypropene, Ethyl allyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OCH2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.13
Beilstein:
1361480
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
95%
Postać
liquid
zanieczyszczenia
1-5% ethanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.388 (lit.)
tw
65-66 °C (lit.)
gęstość
0.76 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOCC=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5-6-4-2/h3H,1,4-5H2,2H3
Klucz InChI
OJPSFJLSZZTSDF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-5.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-21 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)