Przejdź do
209503
2-Fluoro-DL-α-phenylglycine
98%
Synonim(y):
(2-Fluorophenyl)glycine, 2-Fluoro-DL-phenylglycine, alpha-amino-2-fluorobenzeneacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H4CH(NH2)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.15
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3031716
1720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
290 °C (subl.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
NC(C(O)=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C8H8FNO2/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H,11,12)
InChI key
CGNMJIBUVDGMIY-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P25507237647P25485
description
98%
description
95%
description
99%
description
99%
assay
98%
assay
95%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
290 °C (subl.) (lit.)
mp
290 °C (subl.) (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
302 °C (dec.) (lit.)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
detection
application(s)
peptide synthesis
application(s)
detection
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)