Merck
237566
Sigma-Aldrich
trans-DL-1,2-Cyclopentanedicarboxylic acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C5H8(CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
mp
163-165 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)[C@@H]1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C7H10O4/c8-6(9)4-2-1-3-5(4)7(10)11/h4-5H,1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-,5-/m1/s1
Klucz InChI
ASJCSAKCMTWGAH-RFZPGFLSSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)