Merck
237361
Sigma-Aldrich
Dimethyl 5-nitroisophthalate
98%
Synonim(y):
Dimethyl 5-nitrobenzene-1,3-dicarboxylate
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H3-1,3-(CO2CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.18
Beilstein:
2140916
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
mp
123-125 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
nitro
ciąg SMILES
COC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C10H9NO6/c1-16-9(12)6-3-7(10(13)17-2)5-8(4-6)11(14)15/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
GGTSJKFPGKFLCZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-nitroizoftalan dimetylu został użyty jako odczynnik wyjściowy w syntezie 5-nitro-1,3-bis(etylenodiaminy)[1] i 5-nitroizoftaldihydrazydu[2].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Puja Panwar et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(2), 1138-1145 (2006-11-08)
The tetraphosphonate ligand, 5-amino-1,3-bis(ethylamine-(N,N-dimethyl diphosphonic acid) acetamido) benzene (IPTMP) used in the present study was prepared from 5-nitroisophthalate dimethylester to label with radionuclide for targeted diagnosis and therapy. The synthesized multidentate phosphonate ligand was characterized on the basis of spectroscopic
229. An attempted synthesis of perhydro-2: 8-methylenepyridocoline.
Jennings KF.
Journal of the Chemical Society, 1172-1175 (1957)