371785
Dimethyl 5-hydroxyisophthalate
98%
Synonim(y):
Dimethyl 5-hydroxybenzene-1,3-dicarboxylate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
powder
mp
162-164 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1cc(O)cc(c1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O5/c1-14-9(12)6-3-7(10(13)15-2)5-8(11)4-6/h3-5,11H,1-2H3
Klucz InChI
DOSDTCPDBPRFHQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- bis(phebox) derivative of the cyclophosphazene
- 5-{2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy}benzene-1,3-dicarboxylic acid dimethyl ester
- fullerene derivative bearing a triethylene glycol-type polar head group
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3