Merck
237345
Sigma-Aldrich
4-Propylaniline
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2C6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.543 (lit.)
tw
224-226 °C (lit.)
gęstość
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C9H13N/c1-2-3-8-4-6-9(10)7-5-8/h4-7H,2-3,10H2,1H3
Klucz InChI
OAPDPORYXWQVJE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Oxidation of 4-propylaniline by peroxidase has been studied.
Zastosowanie
4-Propylaniline has been used in the preparation of (E)-2-methyl-4-[(4-propylphenyl)diazenyl]phenol.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
(E)-2-Methyl-4-[(4-propylphenyl) diazenyl] phenol.
Albayrak C, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(9), o3733-o3733 (2007)
Studies in peroxidase action-XXV: Stereospecificity of peroxidase action.
Baker PB and Saunders BC.
Tetrahedron, 31(16), 1869-1871 (1975)