Merck
236446
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-chloropropane
≥99%
Synonim(y):
I-BCP, Trimethylene bromochloride, Trimethylene chlorobromide
About This Item
Wzór liniowy:
Cl(CH2)3Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.44
Beilstein:
605278
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.486 (lit.)
tw
144-145 °C (lit.)
gęstość
1.592 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCCCBr
InChI
1S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2
Klucz InChI
MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)