Merck
235962
Sigma-Aldrich
Trichloromethanesulfonyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl3CSO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.89
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
chunks
mp
137-140 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(Cl)(Cl)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CCl4O2S/c2-1(3,4)8(5,6)7
Klucz InChI
ZCPSWAFANXCCOT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorek trichlorometanosulfonylu jest skutecznym wolnorodnikowym środkiem chlorującym[1]. Reaguje z pent-4-enylokobaloksymami w obojętnym rozpuszczalniku pod napromieniowaniem lampą tugstenową, dając 2-(β,β,β-trichloroetylo)sulfolany[2]. Reaguje również z eterami trimetylosililowymi acetofenonów w obecności kompleksu fosfiny rutenu (II), dając 1-arylo-3,3-dichloropropen-1-on i α-chloroacetofenony[3].
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
TRICHLOROMETHANESULFONYL CHLORIDE AS A SELECTIVE CHLORINATING AGENT1.
Huyser ES.
Journal of the American Chemical Society, 82(19), 5246-5247 (1960)
Reactions of trichloromethanesulfonyl chloride and carbon tetrachloride with silyl enol ethers catalyzed by a ruthenium (II) phosphine complex.
Kamigata N, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 552(1), 9-43 (1998)
Homolytic displacement at saturated carbon. Part 9. The reactions of trichloromethanesulfonyl chloride with pent-4-enylcobaloximes and with olefins. A novel route to (trichloroethyl) sulfolanes via an SHi mechanism.
Ashcroft MR, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49(10), 1751-1761 (1984)