Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5043 (lit.)
tw
182-183 °C/753 mmHg (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
gęstość
1.133 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H4FN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H
Klucz InChI
JZTPKAROPNTQQV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup