Merck
235814
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H2(NO2)CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
55-57 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(c(Cl)cc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H2Cl2F3NO2/c8-4-2-5(9)6(13(14)15)1-3(4)7(10,11)12/h1-2H
Klucz InChI
VLVNHMVSVDVAOA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride has been used in the synthesis of:
  • 2-substituted 3,7,8-trichlorodibenzo-p-dioxins
  • new substituted 10 H-phenothiazines
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Naveen Gautam et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 29(3), 178-189 (2010-04-22)
This article describes the synthesis of new substituted 10 H-phenothiazines by Smiles rearrangement. These compounds are then used as a base to form ribofuranosides by treating them with a sugar (1-O-acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-ribofuranose). On oxidation with hydrogen peroxide in glacial acetic acid
M Romkes et al.
Cancer research, 47(19), 5108-5111 (1987-10-01)
The competitive receptor binding affinities of thirteen 2-substituted 3,7,8-trichlorodibenzo-p-dioxins to hepatic cytosol from rat, mouse, guinea pig, and hamster were determined with [3H]-2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin as the radioligand. Multiple parameter linear regression analysis of the binding data from the four species gave