Merck
233528
Sigma-Aldrich
4-Octylaniline
99%
Wybierz wielkość
1 G
182,70 zł
182,70 zł
Cena katalogowa261,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
182,70 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7C6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.34
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
182,70 zł
Cena katalogowa261,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.516 (lit.)
bp
175 °C/13 mmHg (lit.)
gęstość
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C14H23N/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-9-11-14(15)12-10-13/h9-12H,2-8,15H2,1H3
Klucz InChI
ORKQJTBYQZITLA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Mikrometrowej wielkości kropla oleju 4-oktylaniliny zawierająca 5 mol% amfifilowego katalizatora wykazuje samonapędzający się ruch, wytwarzając maleńkie kropelki oleju[1]. Kinetyka transferu protonów ułatwionego przez 4-oktylanilinę przez interfejs woda/1,2-dichloroetan została zbadana za pomocą woltamperometrii cyklicznej i impedancji ac[2].
Zastosowanie
4-Oktylanilina została użyta jako ekstrahent podczas ekstrakcji mikrogramowych stężeń rutenu(IV) ze środowiska halogenkowego[3]. Została również wykorzystana w syntezie selektywnych analogów sfingozyno-1-fosforanu opartych na benzimidazolu[4].
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jeremy J Clemens et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(19), 4903-4906 (2004-09-03)
Sphingosine-1-phosphate (S1P) is a biologically active lysophospholipid with the capacity to induce a broad range of cellular responses via its interaction with the S1P family of G-protein coupled receptors. A member of this receptor family, S1P(4), is highly and almost
Taro Toyota et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(14), 5012-5013 (2009-04-09)
A micrometer-sized oil droplet of 4-octylaniline containing 5 mol % of an amphiphilic catalyst exhibited a self-propelled motion, producing tiny oil droplets, in an aqueous dispersion of an amphiphilic precursor of 4-octylaniline. The tiny droplets on the surface of the
Extraction of ruthenium (IV) from hydrochloric acid medium with N-octylaniline and its determination spectrophotometrically with pyrimidine-2-thiol.
Lokhande TN, et al.
Separation Science and Technology, 35(1), 153-168 (2000)
Xu Jie et al.
ACS sensors, 5(1), 40-49 (2019-12-13)
Fluorescent microscopic imaging with the help of small-molecule probes (chemoprobes) is one of the most feasible approaches for noninvasive sensing of intracellular molecules. However, the "always on" property of current chemoprobes failed to achieve time-resolved monitoring. Here, we report the
Kinetics of facilitated proton transfer by hydrophobic aromatic amines across the water/1, 2-dichloroethane interface.
Velazquez-Manzanares M and Schiffrin DJ.
Electrochimica Acta, 49(26), 4651-4658 (2004)