Merck
222135
Sigma-Aldrich
4-Pentylaniline
98%
Wybierz wielkość
5 G
198,80 zł
198,80 zł
Cena katalogowa284,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
198,80 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4C6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
198,80 zł
Cena katalogowa284,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.53 (lit.)
gęstość
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C11H17N/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(12)9-7-10/h6-9H,2-5,12H2,1H3
Klucz InChI
DGFTWBUZRHAHTH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Pentylanilinę wykorzystano w syntezie 4-[(4′-pentylo)azo]fenolu (5Az-OH) w reakcji diazosprzęgania z fenolem[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Photo-crosslinkable liquid-crystalline azo-polymer for surface relief gratings and persistent fixation.
New. J. Chem., 33(6), 1343-1348 (2009)
László Szabó et al.
ChemistryOpen, 7(9), 720-729 (2018-09-28)
Given our possible future dependence on carbon fiber reinforced composites, the introduction of a renewable matrix might be advantageous for the vision of a sustainable world. Cellulose is a superior green candidate and provides exceptional freedom in composite design as