Merck
233285
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-fluorophenol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(F)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.55
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
bp
104 °C/11 mmHg (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(F)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H4ClFO/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3,9H
Klucz InChI
ZQXLIXHVJVAPLW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-chloro-4-fluorofenol został użyty do przygotowania eteru 3-chloro-4-fluoro-2′-metoksykarbonylodifenylowego wymaganego do syntezy pochodnych flawonu i ksantonu[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Mari et al.
Farmaco (Societa chimica italiana : 1989), 54(6), 411-415 (1999-08-12)
A number of flavone and xanthone derivatives bearing some characteristic features of fluoroquinolones such as the fluorine atom and an ortho piperazine ring are described. The new compounds have been tested for possible cytotoxic and antimicrobial activities. Cytotoxicity of both