Merck
233048
Sigma-Aldrich
4-(2-Furyl)-3-buten-2-one, predominantly cis
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Postać
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.565 (lit.)
mp
34-41 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)\C=C/c1ccco1
InChI
1S/C8H8O2/c1-7(9)4-5-8-3-2-6-10-8/h2-6H,1H3/b5-4-
Klucz InChI
GBKGJMYPQZODMI-PLNGDYQASA-N
Opis ogólny
4-(2-Furyl)-3-buten-2-one participates in base catalyzed aldol condensation of furfurals with acetone or propanal. It also participates in aldol-condensation and hydrogenation reactions of synthetic bio-oils at 100°C and 400 psi in a biphasic system of decalin/water.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Condensation/hydrogenation of biomass-derived oxygenates in water/oil emulsions stabilized by nanohybrid catalysts.
Zapata PA, et al.
Topics in Catalysis, 55(1-2), 38-52 (2012)
Liquid phase aldol condensation reactions with MgO-ZrO2 and shape-selective nitrogen-substituted NaY.
Shen W, et al.
Applied Catalysis A: General, 392(1), 57-68 (2011)