Przejdź do
48190
(±)-1-(2-Furyl)ethanol
≥99.0% (GC)
Synonim(y):
(±)-α-Methylfuran-2-methanol, (±)-2-Furyl methyl carbinol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-130-4
Beilstein/REAXYS Number:
107814
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
contains
~0.05% hydroquinone as stabilizer
refractive index
n20/D 1.479
bp
167-170 °C
density
1.078 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(O)c1ccco1
InChI
1S/C6H8O2/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-5,7H,1H3
InChI key
UABXUIWIFUZYQK-UHFFFAOYSA-N
General description
(±)-1-(2-Furyl)ethanol [(±)-2-Furyl methyl carbinol] is a furan derivative. The synthesis of 4-hydroxy-2-methylcyclopent-2-en-1-one from 2-furyl methyl carbinol has been reported.
Application
(±)-1-(2-Furyl)ethanol (Racemic 1-(2-furyl)ethanol) may be used in the synthesis of 1-acetoxy-1-[2-furyl]ethan.
Disclaimer
may discolor to brown on storage
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
471496155810226424
description
≥99.0% (GC)
description
≥98%
description
BioRenewable, ReagentPlus®, ≥99.5%, contains 150-400 ppm BHT as stabilizer
description
99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98%
assay
≥99.5%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
refractive index
n20/D 1.479
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4930 (lit.)
density
1.078 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
167-170 °C
bp
198-200 °C (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
bp
169-171 °C (lit.)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)